주요 문서
GF92920923
Nickel-iron-molybdenum alloy, Ni80Fe15.5Mo4.5
foil, 100 x 100mm, 0.5mm thickness, annealed
동의어(들):
NJ270350
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩517,143
5 EA
₩1,965,040
₩517,143
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩517,143
5 EA
₩1,965,040
About This Item
UNSPSC 코드:
11101712
NACRES:
NA.23
₩517,143
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
벌크 견적 요청
양식
foil (annealed)
제조업체/상표
Goodfellow 929-209-23
크기 × 두께
100 mm × 100 mm × 0.5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)