주요 문서
GF92867079
Alumina
sputtering target, thickness 3.15 mm, diameter 75 mm, purity 99.5%
동의어(들):
AL609300
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11181511
NACRES:
NA.23
제품 GF92867079은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
99.5%
양식
sputtering target
제조업체/상표
Goodfellow 928-670-79
직경
75 mm
두께
3.15 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)