주요 문서
GF91874391
Inconel® X750 - heat resisting alloy, Ni74Cr15Fe7TiAlNb
foil, 0.5m coil, 0.028mm thickness, as rolled
동의어(들):
NI160220
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,100,869
₩1,100,869
예상 입고일2025년 6월 05일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,100,869
About This Item
UNSPSC 코드:
11101712
NACRES:
NA.23
₩1,100,869
예상 입고일2025년 6월 05일세부사항
벌크 견적 요청
양식
foil (coil - as rolled)
제조업체/상표
Goodfellow 918-743-91
크기 × 두께
0.5 m × 0.028 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
법적 정보
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)