주요 문서
GF91693446
Tantalum
washer, size m6, length 50 pcs, outside diameter 11.57 - 12.00mm
동의어(들):
TA00WA06, Ta
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Ta
CAS Number:
Molecular Weight:
180.95
MDL number:
UNSPSC 코드:
31161807
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
제품 GF91693446은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
autoignition temp.
572 °F
포장
pkg of 50
제조업체/상표
Goodfellow 916-934-46
저항도
13.5 μΩ-cm, 20°C
bp
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
density
16.69 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ta]
InChI
1S/Ta
InChI key
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)