주요 문서
GF90572878
Tungsten-copper alloy, W60Cu40
foil, 75 x 100mm, 0.25mm thickness
동의어(들):
W 180250
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩883,253
₩883,253
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩883,253
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
₩883,253
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
벌크 견적 요청
양식
foil
제조업체/상표
Goodfellow 905-728-78
크기 × 두께
70 mm × 100 mm × 0.25 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)