주요 문서
GF89685938
Manganin® - resistance alloy
insulated wire, Cu86%/Mn12%/Ni 2%, conductor diameter 0.125 mm, length 20 m, insulation thickness 0.01 mm
동의어(들):
CU065821
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
제품 GF89685938은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
wire
제조업체/상표
Goodfellow 896-859-38
길이
20 m
직경
0.125 mm
단열제 두께
0.01 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)