주요 문서
GF89173042
Polycarbonate
(PC), tube, outside diameter 20mm, L 200 mm, wall thickness 2 mm
동의어(들):
CT307500
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩430,157
5 EA
₩1,742,248
10 EA
₩3,183,345
₩430,157
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩430,157
5 EA
₩1,742,248
10 EA
₩3,183,345
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
₩430,157
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
tubes
제조업체/상표
Goodfellow 891-730-42
길이
200 mm
벽 두께
2 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)