주요 문서
GF88845856
Antimony
foil, thickness 0.04 mm, size 50 × 50 mm, purity 95+%
동의어(들):
SB000180
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩792,005
₩792,005
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩792,005
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Sb
CAS Number:
Molecular Weight:
121.76
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141704
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩792,005
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
95%
양식
foil
제조업체/상표
Goodfellow 888-458-56
저항성
41.7 μΩ-cm
크기
50 × 50 mm
두께
0.04 mm
bp
1635 °C (lit.)
mp
630 °C (lit.)
density
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Sb]
InChI
1S/Sb
InChI key
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)