Key Documents
GF87440159
Alumina
sputtering target, thickness 3.15 mm, diameter 50.8 mm, purity 99.99%
동의어(들):
AL609301
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11181511
NACRES:
NA.23
분석
99.99%
형태
sputtering target
제조업체/상표
Goodfellow 874-401-59
직경
50.8 mm
두께
3.15 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable