주요 문서
GF87202009
Yttrium
powder, 500 max. part. size (micron), weight 20 g, purity 99.9%
동의어(들):
Y 006010
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Y
CAS Number:
Molecular Weight:
88.91
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141617
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
제품 GF87202009은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
99.9%
양식
powder
제조업체/상표
Goodfellow 872-020-09
저항도
57 μΩ-cm, 20°C
중량
20 g
최대 입자 크기
500 (micron)
bp
3338 °C (lit.)
mp
1522 °C (lit.)
density
4.469 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Y]
InChI
1S/Y
InChI key
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)