주요 문서
GF87062328
Nickel-iron alloy, Ni80Fe20
100g lump, 5mm max. lump size, pellets
동의어(들):
NI296101
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩706,237
₩706,237
예상 입고일2025년 6월 02일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩706,237
About This Item
UNSPSC 코드:
11101712
NACRES:
NA.23
₩706,237
예상 입고일2025년 6월 02일세부사항
벌크 견적 요청
양식
pellets
제조업체/상표
Goodfellow 870-623-28
중량
100 g
최대 종괴 크기
5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)