주요 문서
GF85503528
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
0.1m insulated wire, 0.05mm conductor diameter, 0.009mm insulation thickness, ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation, 99.999%
동의어(들):
PT025835
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩476,746
₩476,746
예상 입고일2025년 5월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩476,746
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
₩476,746
예상 입고일2025년 5월 14일세부사항
벌크 견적 요청
설명
ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
분석
99.999%
양식
wire (insulated)
제조업체/상표
Goodfellow 855-035-28
길이
0.1 m
컨덕터 직경
0.05 mm
단열제 두께
0.009 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)