주요 문서
GF84662736
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
1000mm tube, 6.35mm outside diameter, 0.9mm wall thickness, 4.55mm inside diameter
동의어(들):
NI147200
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩920,707
₩920,707
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩920,707
About This Item
UNSPSC 코드:
11101712
NACRES:
NA.23
₩920,707
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
tubes
제조업체/상표
Goodfellow 846-627-36
길이 × 벽 두께
1000 mm × 0.9 mm
O.D. × I.D.
6.35 mm × 4.55 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
법적 정보
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)