주요 문서
GF84657707
Quartz - fused
rod, 20.0 mm diameter, length 1000 mm
동의어(들):
SI617990
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101503
NACRES:
NA.23
제품 GF84657707은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
rod
제조업체/상표
Goodfellow 846-577-07
길이
1000 mm
직경
20.0 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)