주요 문서
GF84421076
Boron nitride
sheet, thickness 2.0 mm, size 100 × 100 mm, condition hot-pressed
동의어(들):
B 603203
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
제품 GF84421076은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
sheet
제조업체/상표
Goodfellow 844-210-76
크기
100 × 100 mm
두께
2.0 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)