주요 문서
GF84118899
Polytetrafluoroethylene Coated Glass Fabric
(PTFE 75 / GLASS 25), fabric, weight.m-2-145g, size 500 × 500 mm, thickness 0.08 mm
동의어(들):
FP313510
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
GF84118899 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
fabric
제조업체/상표
Goodfellow 841-188-99
크기
500 × 500 mm
두께
0.08 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)