주요 문서
GF83915365
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
mesh, 100 x 100mm, 0.38mm nominal aperture, 0.25mm wire diameter, 40 x 40 wires/inch, 0.37 open area, plain weave mesh
동의어(들):
NI118710
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩4,359,222
5 EA
₩17,654,707
10 EA
₩32,257,918
₩4,359,222
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩4,359,222
5 EA
₩17,654,707
10 EA
₩32,257,918
About This Item
UNSPSC 코드:
11101712
NACRES:
NA.23
₩4,359,222
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
벌크 견적 요청
설명
40 x 40 (wires/inch)
양식
(mesh)
제조업체/상표
Goodfellow 839-153-65
직경 × 공칭 용량
0.25 mm × 0.38 mm , plain weave mesh
크기 × 개방부
100 mm × 100 mm × 0.37
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
법적 정보
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)