주요 문서
GF83811023
Hastelloy® X alloy, Ni49.5Cr22Fe18Mo9Co1W
1m wire, 0.8mm diameter, annealed
동의어(들):
NE075130
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩421,327
₩421,327
예상 입고일2025년 5월 28일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩421,327
About This Item
UNSPSC 코드:
11101712
NACRES:
NA.23
₩421,327
예상 입고일2025년 5월 28일세부사항
벌크 견적 요청
양식
wire
제조업체/상표
Goodfellow 838-110-23
길이 × 직경
1 m × 0.8 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
법적 정보
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)