주요 문서
GF82609566
Polycarbonate
(PC), sheet, thickness 2 mm, size 500 × 500 mm, clear
동의어(들):
CT303100
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩586,772
5 EA
₩2,229,752
10 EA
₩4,107,502
₩586,772
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩586,772
5 EA
₩2,229,752
10 EA
₩4,107,502
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
₩586,772
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
벌크 견적 요청
양식
sheet
제조업체/상표
Goodfellow 826-095-66
크기
500 × 500 mm
두께
2 mm
색상
clear
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)