문서
GF81410532
Polyhydroxybutyrate - Biopolymer
(PHB), rod, diam. 15 mm, L 100 mm, condition biopolymer
동의어(들):
BU397920
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
형태
rod
제조업체/상표
Goodfellow 814-105-32
길이
100 mm
직경
15 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable