주요 문서
GF80203496
Polyphenyleneoxide
(PPO ), (ppo (modified), ppe (modified)), rod, diam. 6 mm, L 500 mm, pale gray
동의어(들):
PH307906
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩440,206
10 EA
₩909,745
5 EA
₩1,781,325
₩440,206
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩440,206
10 EA
₩909,745
5 EA
₩1,781,325
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
₩440,206
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
벌크 견적 요청
양식
rod
제조업체/상표
Goodfellow 802-034-96
길이
500 mm
직경
6 mm
색상
pale gray
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)