주요 문서
GF79368205
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 15mm disks, 0.01mm thickness
동의어(들):
FE220170
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 EA
₩3,963,068
₩3,963,068
예상 입고일2025년 6월 03일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 EA
₩3,963,068
About This Item
UNSPSC 코드:
11171600
NACRES:
NA.23
₩3,963,068
예상 입고일2025년 6월 03일세부사항
벌크 견적 요청
양식
foil (disc)
제조업체/상표
Goodfellow 793-682-05
직경 × 두께
15 mm × 0.01 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)