주요 문서
GF78873070
Iron/Titanium
powder, 150 max. part. size (micron), Fe60%/Ti40%, weight 20 g, condition alloy pre-cursor
동의어(들):
FE156010
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101712
NACRES:
NA.23
제품 GF78873070은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
powder
제조업체/상표
Goodfellow 788-730-70
중량
20 g
최대 입자 크기
150 (micron)
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)