주요 문서
GF78517389
Inconel® 625 - corrosion resistant alloy, Ni61Cr22Mo9Fe5
foil, 8mm disks, 0.10mm thickness, annealed
동의어(들):
NI040230
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 EA
₩3,099,912
₩3,099,912
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 EA
₩3,099,912
About This Item
UNSPSC 코드:
11101712
NACRES:
NA.23
₩3,099,912
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
벌크 견적 요청
양식
annealed
foil (disks)
제조업체/상표
Goodfellow 785-173-89
크기 × 두께
8 mm × 0.10 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
법적 정보
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)