주요 문서
GF78047589
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
500m wire, 0.05mm diameter, annealed
동의어(들):
CU065120
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩735,368
₩735,368
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩735,368
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
₩735,368
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
벌크 견적 요청
양식
wire
제조업체/상표
Goodfellow 780-475-89
길이 × 직경
500 m × 0.05 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
법적 정보
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)