주요 문서
GF77796781
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), fabric, weight.m-2-92g, size 300 × 300 mm, thickness 0.13 mm
동의어(들):
ES303520
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
GF77796781 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
fabric
제조업체/상표
Goodfellow 777-967-81
크기
300 × 300 mm
두께
0.13 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)