주요 문서
GF76611618
Aluminum
powder, 125 max. part. size (micron), weight 5000 g, purity 99.5%
동의어(들):
AL006015
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Al
CAS Number:
Molecular Weight:
26.98
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141702
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
제품 GF76611618은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
99.5%
양식
powder
autoignition temp.
1400 °F
제조업체/상표
Goodfellow 766-116-18
저항도
2.6548 μΩ-cm
중량
5000 g
최대 입자 크기
125 (micron)
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
InChI key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)