주요 문서
GF75640147
Polyetheretherketone
(PEEK), film, thickness 0.25 mm, L 0.5 m, transparent pale amber
동의어(들):
EK301250
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩965,164
₩965,164
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩965,164
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
₩965,164
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
벌크 견적 요청
양식
film
제조업체/상표
Goodfellow 756-401-47
길이
0.5 m
두께
0.25 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)