GF74920686
동의어(들):
TI016021
GF74920686-1EA
₩789,569
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
1 of 10
BCR059A
Ti Al6 V4 alloy (O)
Sigma-Aldrich
266639
Cobalt
204544
Tellurium
267503
Titanium
GF60279576
Platinum
204307
Selenium
264865
229865
267244
348791
powder
Goodfellow 749-206-86
100 g
45 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Energy Materials
High-Purity Metals & Alloys
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 문서 section.