주요 문서
GF74726477
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 1m coil, 0.05mm thickness, half hard
동의어(들):
CU070300
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩531,556
₩531,556
예상 입고일2025년 6월 05일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩531,556
About This Item
UNSPSC 코드:
31152304
NACRES:
NA.23
₩531,556
예상 입고일2025년 6월 05일세부사항
벌크 견적 요청
양식
foil (coil - half hard)
제조업체/상표
Goodfellow 747-264-77
크기 × 두께
1 m × 0.05 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)