주요 문서
GF74320567
Nickel-iron alloy, Ni70Fe30
50m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.0035mm insulation thickness, polyimide insulation
동의어(들):
NJ125825
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩704,512
₩704,512
예상 입고일2025년 5월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩704,512
About This Item
UNSPSC 코드:
11101712
NACRES:
NA.23
₩704,512
예상 입고일2025년 5월 14일세부사항
벌크 견적 요청
설명
polyimide insulation
양식
wire (insulated)
제조업체/상표
Goodfellow 743-205-67
길이
50 m
컨덕터 직경
0.025 mm
단열제 두께
0.0035 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)