주요 문서
GF73451673
Nickel silver alloy, Cu62Ni18Zn20
foil, 100 x 100mm, 0.60mm thickness, annealed
동의어(들):
CU100450
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩485,373
5 EA
₩1,844,560
₩485,373
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩485,373
5 EA
₩1,844,560
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
₩485,373
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
foil (annealed)
제조업체/상표
Goodfellow 734-516-73
크기 × 두께
100 mm × 100 mm × 0.60 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)