형태
film
제조업체/상표
Goodfellow 714-896-83
길이
2 m
두께
0.75 mm
색상
colorless
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable