주요 문서
GF70980813
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), powder, mean particle size 48micron, weight 500 g, molecular weight 900-1500k g/mol
동의어(들):
ME306048
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
양식
powder
제조업체/상표
Goodfellow 709-808-13
중량
500 g
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
  1. Just to confirm, is the molecular weight range 900k to 1500k or 900 to 1500k grams per mole? Thanks
    1 답변
    1. The molecular weight range for this product is 900-1500k g/mol.