주요 문서
GF70906170
Platinum
wire, 0.635 mm diameter, size 100 mm, purity 99.99%
동의어(들):
PT005348
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 EA
₩3,289,615
₩3,289,615
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 EA
₩3,289,615
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Pt
CAS Number:
Molecular Weight:
195.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141734
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩3,289,615
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
벌크 견적 요청
분석
99.99%
양식
wire
제조업체/상표
Goodfellow 709-061-70
저항도
10.6 μΩ-cm, 20°C
크기
100 mm
직경
0.635 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
density
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)