주요 문서
GF70878505
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), film, thickness 0.025 mm, size 150 × 150 mm, colorless
동의어(들):
AM301026
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 EA
₩1,488,701
₩1,488,701
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 EA
₩1,488,701
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
₩1,488,701
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
벌크 견적 요청
양식
film
제조업체/상표
Goodfellow 708-785-05
크기
150 × 150 mm
두께
0.025 mm
색상
colorless
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)