주요 문서
GF69989023
Aluminum alloy 6082, Al97.4Si1Mg0.9Mn0.7
500mm tube, 6.35mm outside diameter, 1.63mm wall thickness, 3.09mm inside diameter, solution treated
동의어(들):
AL227100
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩543,837
₩543,837
예상 입고일2025년 5월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩543,837
About This Item
UNSPSC 코드:
12352311
NACRES:
NA.23
₩543,837
예상 입고일2025년 5월 21일세부사항
벌크 견적 요청
양식
tubes
제조업체/상표
Goodfellow 699-890-23
길이 × 벽 두께
500 mm × 1.63 mm
O.D. × I.D.
6.35 mm × 3.09 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)