주요 문서
GF69566620
Aluminum/Silicon
rod, Al99%/Si 1%, 5 mm diameter, bulk density 2.7 g/cm3, length 100 mm
동의어(들):
AL057935
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352311
NACRES:
NA.23
GF69566620 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
≥99%
양식
rod
제조업체/상표
Goodfellow 695-666-20
길이
100 mm
직경
5 mm
벌크 밀도
2.7 g/cm3
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)