주요 문서
GF69124147
Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36
powder, 45micron max. particle size, atomized, 100g
동의어(들):
FE026011
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩690,505
₩690,505
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩690,505
About This Item
UNSPSC 코드:
11101712
NACRES:
NA.23
₩690,505
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
벌크 견적 요청
양식
powder
제조업체/상표
Goodfellow 691-241-47
중량
100 g
최대 입자 크기
45 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
법적 정보
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)