주요 문서
GF68591098
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
insulated wire, 200m length, 0.1mm conductor diameter, 0.01mm insulation thickness, polyimide insulation
동의어(들):
CU045840
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,112,440
₩1,112,440
예상 입고일2025년 6월 02일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,112,440
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
₩1,112,440
예상 입고일2025년 6월 02일세부사항
벌크 견적 요청
설명
polyimide insulation
thermocouple wire
양식
wire (insulated)
제조업체/상표
Goodfellow 685-910-98
길이
200 mm
컨덕터 직경
0.1 mm
단열제 두께
0.01 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
애플리케이션
may be used as one component of a thermocouple
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)