주요 문서
GF68401661
Polyethylene - Low Density
(LDPE), fiber, tex number 110, L 50 m, number of filaments 90
동의어(들):
ET315710
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩293,234
₩293,234
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩293,234
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
₩293,234
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
벌크 견적 요청
양식
fibers
제조업체/상표
Goodfellow 684-016-61
길이
50 m
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)