주요 문서
GF68252148
Nickel-iron alloy, Ni80Fe20
foil, 50 x 50mm, 1.0mm thickness, as rolled
동의어(들):
NI290400
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩921,011
₩921,011
예상 입고일2025년 6월 02일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩921,011
About This Item
UNSPSC 코드:
11101712
NACRES:
NA.23
₩921,011
예상 입고일2025년 6월 02일세부사항
벌크 견적 요청
양식
foil (temper - as rolled)
제조업체/상표
Goodfellow 682-521-48
크기 × 두께
50 mm × 50 mm × 1.0 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)