주요 문서
GF68123886
Polybutylene Terephthalate
(PBT), monofilament, diam. 0.18 mm, L 100 m
동의어(들):
ES345910
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩446,905
₩446,905
예상 입고일2025년 6월 05일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩446,905
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
₩446,905
예상 입고일2025년 6월 05일세부사항
벌크 견적 요청
양식
monofilament
제조업체/상표
Goodfellow 681-238-86
길이
100 m
직경
0.18 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)