주요 문서
GF66536691
Nickel silver alloy, Cu62Ni18Zn20
500mm tube, 0.91mm outside diameter, 0.19mm wall thickness, 0.53mm inside diameter, as drawn
동의어(들):
CU107100
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩450,457
₩450,457
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩450,457
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
₩450,457
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
벌크 견적 요청
양식
tubes
제조업체/상표
Goodfellow 665-366-91
길이 × 벽 두께
500 mm × 0.19 mm
O.D. × I.D.
0.91 mm × 0.53 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)