주요 문서
GF66403199
Polyethylene - Low Density
(LDPE), sheet, thickness 4.8 mm, size 600 × 600 mm, condition stress relieved
동의어(들):
ET313048
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩588,599
₩588,599
예상 입고일2025년 5월 28일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩588,599
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
₩588,599
예상 입고일2025년 5월 28일세부사항
벌크 견적 요청
양식
sheet
제조업체/상표
Goodfellow 664-031-99
크기
600 × 600 mm
두께
4.8 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)