주요 문서
GF66013051
Polyethersulfone
(PES), film, thickness 0.025 mm, L 0.5 m, clear amber
동의어(들):
SU301025
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩507,399
₩507,399
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩507,399
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
₩507,399
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
벌크 견적 요청
양식
film
제조업체/상표
Goodfellow 660-130-51
길이
0.5 m
두께
0.025 mm
색상
clear amber
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)