주요 문서
GF65381160
Permendur 49 alloy, Co49Fe49V2
sheet, 150 x 150mm, 0.50mm thickness, as rolled
동의어(들):
CO153050
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩723,492
₩723,492
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩723,492
About This Item
UNSPSC 코드:
11101712
NACRES:
NA.23
₩723,492
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
벌크 견적 요청
양식
foil
제조업체/상표
Goodfellow 653-811-60
크기 × 두께
150x150 mm × 0.50 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)