주요 문서
GF64250793
Manganese-nickel alloy, Mn88Ni12
foil, 100 x 100mm, 0.050mm thickness, as rolled, light tight (lt)
동의어(들):
MN010220
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩4,430,475
₩4,430,475
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩4,430,475
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
₩4,430,475
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
벌크 견적 요청
설명
light tight (lt)
양식
foil (as rolled)
제조업체/상표
Goodfellow 642-507-93
크기 × 두께
100 mm × 100 mm × 0.050 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)