주요 문서
GF64110507
Aluminum
foil, thickness 0.10 mm, diameter 50 mm, purity 99%
동의어(들):
AL000557
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Al
CAS Number:
Molecular Weight:
26.98
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141702
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
GF64110507 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
99%
양식
foil
autoignition temp.
1400 °F
제조업체/상표
Goodfellow 641-105-07
저항도
2.6548 μΩ-cm
직경
50 mm
두께
0.10 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
InChI key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)