주요 문서
GF64047832
Permendur 49 alloy, Co49Fe49V2
sheet, 300 x 300mm, 0.50mm thickness, as rolled
동의어(들):
CO153050
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,530,519
₩1,530,519
예상 입고일2025년 6월 13일세부사항
Request a Bulk Order
알림 받기
해당 상품이 배송 준비 완료되면, 이메일로 알려드립니다.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,530,519
About This Item
UNSPSC 코드:
11101712
NACRES:
NA.23
₩1,530,519
예상 입고일2025년 6월 13일세부사항
Request a Bulk Order
알림 받기
해당 상품이 배송 준비 완료되면, 이메일로 알려드립니다.
양식
foil
제조업체/상표
Goodfellow 640-478-32
크기 × 두께
300x300 mm × 0.50 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)